2,4-Difluorbenzoesäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2655-100G PC2655-500G PC2655-1KG
APOSPC2655-100GEA 24.8 EUR
APOSPC2655-100G APOSPC2655-500G APOSPC2655-1KG
2,4-Difluorbenzoesäure 98+%
2,4-Difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₂O₂
Schmelzpunkt: 184…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011670
CAS-Nummer: 1583-58-0
EINECS: 216-430-9