3,4-Difluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2619-100G
PC2619-10G
PC2619-50G
APOSPC2619-100GEA
114
EUR
APOSPC2619-100G
APOSPC2619-10G
APOSPC2619-50G
3,4-Difluorbenzamid 97%
3,4-Difluorbenzamid
Formel:
C₇H₅F₂NO Schmelzpunkt: 129…133 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015549 CAS-Nummer: 85118-04-3 EINECS: 285-656-8 |