3,5-Difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 56.7 EUR
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorbenzaldehyd 98%
3,5-Difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 61…63 °C/43mmHg
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1.296 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010329
CAS-Nummer: 32085-88-4
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III