2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2615B-100G PC2615B-25G
APOSPC2615B-100GEA 80 EUR
APOSPC2615B-100G APOSPC2615B-25G
2,4-Difluorbenzaldehyd 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Tetrahedron Lett., 34, 6525 (1993): ortho-fluoro can be regioselectively displaced by nucleophiles.
Formel: C₇H₄F₂O
Siedepunkt: 32 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 44257 °C
Dichte: 1.299 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 55 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010326
CAS-Nummer: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN-Nummer: 1989
ADR: 3,III