2,3-Difluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2615A-100G
PC2615A-10G
PC2615A-50G
PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA
177
EUR
APOSPC2615A-100G
APOSPC2615A-10G
APOSPC2615A-50G
APOSPC2615A-25G
2,3-Difluorbenzaldehyd 98%
2,3-Difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O Siedepunkt: 70 °C/15mmHg Dichte: 1.301 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 58 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010292 CAS-Nummer: 2646-91-5 UN-Nummer: 1989 ADR: 3,III |