2,5-Difluoranisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Difluoro-2-methoxybenzene
PC2614F-100G PC2614F-25G PC2614F-5G
APOSPC2614F-100GEA 259 EUR
APOSPC2614F-100G APOSPC2614F-25G APOSPC2614F-5G
2,5-Difluoranisol 98%
2,5-Difluoranisol
Formel: C₇H₆F₂O
Siedepunkt: 72…73 °C/25mmHg
Flammpunkt: 40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042561
CAS-Nummer: 75626-17-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III