3,4-Difluoranilin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2612-100G PC2612-500G
APOSPC2612-100GEA 31.9 EUR
APOSPC2612-100G APOSPC2612-500G
3,4-Difluoranilin 97%
3,4-Difluoranilin
Formel: C₆H₅F₂N
Siedepunkt: 85…87 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 20…22 °C
Dichte: 1.302 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007761
CAS-Nummer: 3863-11-4
EINECS: 223-381-7
UN-Nummer: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR