Diethylfluormalonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate
PC2564-100G PC2564-25G PC2564-5G
APOSPC2564-100GEA 65.4 EUR
APOSPC2564-100G APOSPC2564-25G APOSPC2564-5G
Diethylfluormalonat 97%
Diethylfluormalonat
Formel: C₇H₁₁FO₄
Siedepunkt: 121…122 °C/30mmHg
Dichte: 1.129 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009139
CAS-Nummer: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III