4,6-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2556W-250MG PC2556W-1G
APOSPC2556W-250MGEA 58 EUR
APOSPC2556W-250MG APOSPC2556W-1G
4,6-Dichlor-2-(trifluormethyl)chinolin 97%
4,6-Dichloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00276578
CAS-Nummer: 18706-33-7