2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Amino-3,5-dichlorobenzotrifluoride, 2,6-Dichloro-4-trifluoromethylaniline, 2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)aniline
PC2554-250G
PC2554-50G
PC2554-25G
PC2554-500G
PC2554-1KG
APOSPC2554-250GEA
102
EUR
APOSPC2554-250G
APOSPC2554-50G
APOSPC2554-25G
APOSPC2554-500G
APOSPC2554-1KG
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin 99%
2,6-Dichlor-4-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄Cl₂F₃N Siedepunkt: 60…62 °C/1mmHg Schmelzpunkt: 34…36 °C Dichte: 1.532 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00052918 CAS-Nummer: 24279-39-8 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |