Kupfer(I)-trifluormethansulfonat-Benzol Komplex, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid Copper(I) salt Benzene Complex, Copper(I) Triflate Benzene Complex
PC250011-1G PC250011-5G
APOSPC250011-1GEA 154 EUR
APOSPC250011-1G APOSPC250011-5G
Kupfer(I)-trifluormethansulfonat-Benzol Komplex, technische Qualität
Copper(I) trifluoromethanesulphonate benzene complex
Formel: [CuOSO₂CF₃]₂.C₆H₆
Schmelzpunkt: 160 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043300
CAS-Nummer: 42152-46-5
UN-Nummer: 3175
ADR: 4.1,II