5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,7-Dichloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC2477-10G PC2477-1G PC2477-5G
APOSPC2477-10GEA 183 EUR
APOSPC2477-10G APOSPC2477-1G APOSPC2477-5G
5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol 97%
5,7-Dichlor-2-(trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₄Cl₂F₃NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173851
CAS-Nummer: 59108-13-3