3'-Brom-2,2,2,4'-tetrafluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2465-1G
PC2465-250MG
PC2465-5G
PC2465-25G
APOSPC2465-1GEA
429
EUR
APOSPC2465-1G
APOSPC2465-250MG
APOSPC2465-5G
APOSPC2465-25G
3'-Brom-2,2,2,4'-tetrafluoracetophenon 97%
3'-Brom-2,2,2,4'-tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₃BrF₄O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08457469 CAS-Nummer: 150698-74-1 |