2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(Methylsulphonylacetyl)benzotrifluoride
PC2458-25G
PC2458-5G
PC2458-1G
APOSPC2458-25GEA
734
EUR
APOSPC2458-25G
APOSPC2458-5G
APOSPC2458-1G
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethanone
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃S Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00665597 CAS-Nummer: 128306-96-7 |