2,6-Difluor-4-methoxybenzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2383-25G PC2383-5G PC2383-1G
APOSPC2383-25GEA 0 EUR
APOSPC2383-25G APOSPC2383-5G APOSPC2383-1G
2,6-Difluor-4-methoxybenzoesäure 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₆F₂O₃
Schmelzpunkt: 184…188 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02949623
CAS-Nummer: 123843-65-2