3-Brom-3-chlor-1,1,1-trifluorpropan
Lieferant: Apollo Scientific
PC2342-5G PC2342-1G
APOSPC2342-5GEA 301 EUR
APOSPC2342-5G APOSPC2342-1G
3-Brom-3-chlor-1,1,1-trifluorpropan
3-Brom-3-chlor-1,1,1-trifluorpropan
Formel: C₃H₃BrClF₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 460-66-2