2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2334-5G PC2334-25G
APOSPC2334-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2334-5G APOSPC2334-25G
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol 98%
2,3-Dichlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₃Cl₂F₃
Molekulargewicht: 215 g/mol
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1.52 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069115
CAS-Nummer: 54773-19-2
EINECS: 259-336-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR