2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3,5-dibromo-α,α,α-trifluorotoluene
PC2330D-100G PC2330D-25G PC2330D-5G
APOSPC2330D-100GEA 145 EUR
APOSPC2330D-100G APOSPC2330D-25G APOSPC2330D-5G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin 95%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
Molekulargewicht: 318.92 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C/0.1mmHg
Schmelzpunkt: 34…40 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068181
CAS-Nummer: 72678-19-4