1,4-Dibrom-1,1,2,2-tetrafluorbutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2314-25G PC2314-5G PC2314-1G
APOSPC2314-25GEA 168 EUR
APOSPC2314-25G APOSPC2314-5G APOSPC2314-1G
1,4-Dibrom-1,1,2,2-tetrafluorbutan 97%
1,4-Dibromo-1,1,2,2-tetrafluorobutane
Formel: BrF₂CCF₂CH₂CH₂Br
Siedepunkt: 72 °C/80mmHg
Dichte: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039224
CAS-Nummer: 18599-20-7