3-Chlor-2-fluorbenzonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC2309-5G PC2309-10G
APOSPC2309-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2309-5G APOSPC2309-10G
3-Chlor-2-fluorbenzonitril
3-Chlor-2-fluorbenzonitril
Formel: C₇H₃ClFN
Schmelzpunkt: 40…44 °C
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042206
CAS-Nummer: 94087-40-8
EINECS: 301-934-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR