3,5-Bis(trifluormethyl)toluol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC2296-1G
PC2296-25G
PC2296-5G
APOSPC2296-1GEA
139
EUR
APOSPC2296-1G
APOSPC2296-25G
APOSPC2296-5G
3,5-Bis(trifluormethyl)toluol 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)toluol
Formel:
C₉H₆F₆ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04972861 CAS-Nummer: 75462-61-2 |