1,4-Dibromoctafluorbutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dibromoperfluorobutane
PC2279G-25G PC2279G-5G PC2279G-100G
APOSPC2279G-25GEA 132 EUR
APOSPC2279G-25G APOSPC2279G-5G APOSPC2279G-100G
1,4-Dibromoctafluorbutan 98%
1,4-Dibromooctafluorobutane
Formel: C₄Br₂F₈
Siedepunkt: 96…98 °C
Dichte: 2.0979 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00153112
CAS-Nummer: 335-48-8