1-Fluor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
PC2275-1G PC2275-250MG
APOSPC2275-1GEA 81.6 EUR
APOSPC2275-1G APOSPC2275-250MG
1-Fluor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
1-Fluor-2,4-bis(trifluormethyl)benzol
Formel: C₈H₃F₇
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 36649-94-2