1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2269-25G
PC2269-5G
APOSPC2269-25GEA
303
EUR
APOSPC2269-25G
APOSPC2269-5G
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane 97%
1,2-Dibromohexafluorocyclobutane
Formel:
C₄Br₂F₆ Siedepunkt: 96,7 °C Schmelzpunkt: –31,2 °C Dichte: 2,174 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236658 CAS-Nummer: 377-40-2 |