1-Brom-4-fluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
PC2256-100G PC2256-25G PC2256-5G
APOSPC2256-100GEA 58 EUR
APOSPC2256-100G APOSPC2256-25G APOSPC2256-5G
1-Brom-4-fluor-2-nitrobenzol 98%
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Siedepunkt: 148…150 °C/35mmHg
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: 87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055530
CAS-Nummer: 446-09-3
EINECS: 207-160-2