1,6-Dibromperfluorhexan 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoro(1,6-dibromohexane)
PC2253H-25G PC2253H-5G PC2253H-1G
APOSPC2253H-25GEA 403 EUR
APOSPC2253H-25G APOSPC2253H-5G APOSPC2253H-1G
1,6-Dibromperfluorhexan 96%
1,6-Dibromperfluorhexan
Formel: C₆Br₂F₁₂
Siedepunkt: 141…143 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153110
CAS-Nummer: 918-22-9