4-Fluor-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-Diamino-1-fluorobenzene, 4-Fluorobenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1,2-phenylenediamine
PC2187-100G PC2187-25G
APOSPC2187-100GEA 170 EUR
APOSPC2187-100G APOSPC2187-25G
4-Fluor-o-phenylendiamin 97%
4-Fluor-o-phenylendiamin
Intermediate for the synthesis of poly(arylene ether phenylquinoxanlines): ACS Symp. Ser. 407, 212, 1999
Formel: C₆H₇FN₂
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042228
CAS-Nummer: 367-31-7