4'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)acetophenone
PC2172-100G PC2172-25G
APOSPC2172-100GEA 178 EUR
APOSPC2172-100G APOSPC2172-25G
4'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
4'-Chlor-3'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094146
CAS-Nummer: 129825-11-2