2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2165-1G PC2165-25G PC2165-5G
APOSPC2165-1GEA 55.3 EUR
APOSPC2165-1G APOSPC2165-25G APOSPC2165-5G
2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
2-Fluor-5-iodbenzoylchlorid
Formel: C₇H₃ClFIO
Schmelzpunkt: 27…30 °C
Flammpunkt: 59 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03094145
CAS-Nummer: 186584-73-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II