2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyano-3-nitrobenzotrifluoride
PC2103-100G
PC2103-500G
PC2103-50G
APOSPC2103-100GEA
31.9
EUR
APOSPC2103-100G
APOSPC2103-500G
APOSPC2103-50G
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril 99%
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₃F₃N₂O₂ Siedepunkt: 156…158 °C/18mmHg Schmelzpunkt: 44…47 °C Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014684 CAS-Nummer: 778-94-9 EINECS: 212-298-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...