4-Methoxyphenyl-trifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Trifluoromethanesulphonic acid 4-Methoxyphenyl Ester, 4-Methoxyphenyl Triflate
PC2102-5G PC2102-25G
APOSPC2102-5GEA 116 EUR
APOSPC2102-5G APOSPC2102-25G
4-Methoxyphenyl-trifluormethansulfonat 97%
4-Methoxyphenyl-trifluormethansulfonat
Formel: C₈H₇F₃O₄S
Siedepunkt: 125 °C/18mmHg
Dichte: 1.416 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209596
CAS-Nummer: 66107-29-7