Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC210080-1G PC210080-500MG
APOSPC210080-1GEA 432 EUR
APOSPC210080-1G APOSPC210080-500MG
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Ethyl-5-fluoropyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈FNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11616895
CAS-Nummer: 148541-70-2