Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2093-1G
PC2093-25G
PC2093-5G
APOSPC2093-1GEA
21.5
EUR
APOSPC2093-1G
APOSPC2093-25G
APOSPC2093-5G
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat 98%
Kupfer(II)hexafluoracetylacetonat Hydrat
Formel:
C₁₀H₂CuF₁₂O₄·xH₂O Siedepunkt: 220 °C Schmelzpunkt: 97…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151019 CAS-Nummer: 155640-85-0 |