Cobalt(II)fluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cobalt difluoride, Cobaltous fluoride
PC2080-100G PC2080-25G PC2080-1G
APOSPC2080-100GEA 168 EUR
APOSPC2080-100G APOSPC2080-25G APOSPC2080-1G
Cobalt(II)fluorid, wasserfrei 99%
Cobalt(II)fluorid
Formel: CoF₂
Molekulargewicht: 96.93 g/mol
Siedepunkt: 1400 °C
Schmelzpunkt: 1200 °C
Dichte: 4.46 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010941
CAS-Nummer: 10026-17-2
EINECS: 233-061-9
UN-Nummer: 2923
ADR: 8+6.1 III
Merck Index: 13,02465