2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC2076J-1G PC2076J-250MG PC2076J-5G
APOSPC2076J-1GEA 39.3 EUR
APOSPC2076J-1G APOSPC2076J-250MG APOSPC2076J-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carbonyl chloride
Formel: C₆HCl₂F₃N₂O
Siedepunkt: 54 °C/0.15mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00173789
CAS-Nummer: 154934-99-3
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III