4-Chlor-6-(trifluormethyl)chinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2075L-1G PC2075L-5G PC2075L-250MG
APOSPC2075L-1GEA 176 EUR
APOSPC2075L-1G APOSPC2075L-5G APOSPC2075L-250MG
4-Chlor-6-(trifluormethyl)chinolin 98%
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153106
CAS-Nummer: 49713-56-6