2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2072-1G PC2072-5G PC2072-10G PC2072-25G
APOSPC2072-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2072-1G APOSPC2072-5G APOSPC2072-10G APOSPC2072-25G
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
2'-Chlor-5'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆ClF₃O
Siedepunkt: 98…100 °C/6mmHg
Dichte: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91.1 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00045092
CAS-Nummer: 71648-45-8