2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-1H,4H-perfluoro(2-oxabutane)
PC2040-10G PC2040-25G PC2040-2G PC2040-1G
APOSPC2040-10GEA 104 EUR
APOSPC2040-10G APOSPC2040-25G APOSPC2040-2G APOSPC2040-1G
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether 99+%
2-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Useful solvent for dispersing fluorinated materials. Anaesthetic properties, Terrell et al., J. Med. Chem., 1971, 14, 517. *Not anaesthetic grade*
Formel: C₃H₂ClF₅O
Siedepunkt: 56 °C
Dichte: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069095
CAS-Nummer: 13838-16-9
EINECS: 207-553-4