2-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-3-trifluoromethylbenzonitrile
PC2036-5G PC2036-100G PC2036-25G
APOSPC2036-5GEA 67.2 EUR
APOSPC2036-5G APOSPC2036-100G APOSPC2036-25G
2-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril 95%
2-Amino-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₅F₃N₂
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04972665
CAS-Nummer: 58458-14-3