5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC2029-10G
PC2029-5G
PC2029-1G
APOSPC2029-10GEA
405
EUR
APOSPC2029-10G
APOSPC2029-5G
APOSPC2029-1G
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluorid 98%
5-Amino-2-(phenoxy)benzotrifluorid
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO Schmelzpunkt: 55…57 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04972663 CAS-Nummer: 267416-81-9 |