4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC201387-250MG PC201387-1G
APOSPC201387-250MGEA 29 EUR
APOSPC201387-250MG APOSPC201387-1G
4-Fluoropyridin-2(1H)-one 98%
4-Fluoropyridin-2(1H)-one
Formel: C₅H₄FNO
Schmelzpunkt: 174…175 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437952
CAS-Nummer: 96530-75-5