5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201383-250MG PC201383-1G PC201383-5G
APOSPC201383-250MGEA 80.3 EUR
APOSPC201383-250MG APOSPC201383-1G APOSPC201383-5G
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine 98%
5-Bromo-3-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅BrF₂N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12405789
CAS-Nummer: 947249-13-0