2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201373-10G PC201373-1G PC201373-5G
APOSPC201373-10GEA 665 EUR
APOSPC201373-10G APOSPC201373-1G APOSPC201373-5G
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine 95+%
2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₁Cl₂FN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 914348-92-8