4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201366-250MG
PC201366-1G
PC201366-5G
APOSPC201366-250MGEA
69.6
EUR
APOSPC201366-250MG
APOSPC201366-1G
APOSPC201366-5G
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine 96%
4-Chloro-5-fluoro-2-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₄ClFN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09834964 CAS-Nummer: 898044-50-3 |