1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201340-250MG PC201340-1G PC201340-5G
APOSPC201340-250MGEA 42.4 EUR
APOSPC201340-250MG APOSPC201340-1G APOSPC201340-5G
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone 98%
1-(3-Fluoropyridin-4-yl)ethanone
Formel: C₇H₆FNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07375077
CAS-Nummer: 87674-21-3