(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201335-1G
PC201335-250MG
PC201335-5G
APOSPC201335-1GEA
145
EUR
APOSPC201335-1G
APOSPC201335-250MG
APOSPC201335-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine 96%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanamine
Formel:
C₆H₇FN₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD11100727 CAS-Nummer: 870063-62-0 |