5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201332-1G
PC201332-5G
APOSPC201332-1GEA
171
EUR
APOSPC201332-1G
APOSPC201332-5G
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95+%
5-Fluorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel:
C7H5FN2O Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09999137 CAS-Nummer: 868271-13-0 |