5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201307-250MG PC201307-1G
APOSPC201307-250MGEA 82.9 EUR
APOSPC201307-250MG APOSPC201307-1G
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Molekulargewicht: 226.9820 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11046325
CAS-Nummer: 785777-88-0