2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 4-(Trifluoromethyl)phenethylamine
PC201305-10G PC201305-100G PC201305-25G PC201305-5G PC201305-1G
APOSPC201305-10GEA 114 EUR
APOSPC201305-10G APOSPC201305-100G APOSPC201305-25G APOSPC201305-5G APOSPC201305-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01529875
CAS-Nummer: 775-00-8
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III