Ethyl-2-fluor-5-iodbenzoat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-Fluoro-5-iodobenzoate
PC201304-1G PC201304-5G
APOSPC201304-1GEA 87 EUR
APOSPC201304-1G APOSPC201304-5G
Ethyl-2-fluor-5-iodbenzoat 95+%
Ethyl-2-fluor-5-iodbenzoat
Formel: C₉H₈FIO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06204769
CAS-Nummer: 773136-66-6